Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH, ISE, mV, ORP y temperatura de sobremesa Orion™ Dual Star™ con canal doble
Supervise con precisión pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star para los análisis de laboratorio avanzados.
Marca:  Thermo Scientific™ 2115001
2988.89 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.86000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014414
  • 3695.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Nota:
Ya están disponibles los medidores de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific Orion Dual Star con canal doble rediseñados. Estos medidores Orion Dual Star ofrecen una carcasa rediseñada con el mismo aspecto de los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A y los medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Los flujos de trabajo de funcionamiento, funciones, interfaz del usuario, especificaciones, números de referencia y precios de los medidores Orion Dual Star no han cambiado de la versión actual a la rediseñada. Entre las ventajas adicionales de los medidores Orion Dual Star rediseñados se incluye la nueva carcasa compatible con el soporte de electrodos que se puede conectar al medidor (n.º de ref. STARA-BEA). Este soporte se incluirá con todos los medidores Orion Dual Star rediseñados. Además, dispone de un nuevo software de comunicación Dual Star Com y nuevos kits del medidor Orion Dual Star con electrodo de ión selectivo (ISE) de sodio, fluoruro, cloruro y amoníaco Orion con sus soluciones y patrones correspondientes.
Descripción
Descripción
Duplique su capacidad de medición con el medidor de pH e ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ y registre mediciones precisas y fiables de pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura en los dos canales disponibles. El medidor es ideal para el análisis de alto rendimiento de iones y pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta 6 puntos, registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora o un ordenador. Utilice los dos canales para medir una muestra de pH y una muestra de ISE, dos muestras de pH o dos muestras de ISE simultáneamente o visualice cada canal por separado.
El medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Dual Star con canal doble acelera el rendimiento de las mediciones de las muestras, ya que los resultados de los dos canales aparecen de forma simultánea en una pantalla retroiluminada de gran tamaño. Mida el pH, la concentración de iones (ISE) mV, mV relativos u ORP con temperatura en dos canales mediante la sonda ATC de temperatura, la punta de alfiler de referencia y los dos BNC del medidor. Obtenga mediciones fundamentales con distintos modos de lectura y un indicador de listo en pantalla que avisa al usuario cuando las lecturas son estables. Las funciones Smart Stability y Smart Averaging del medidor compensan automáticamente las condiciones de medición, de forma que el medidor muestra resultados más precisos más rápido.
  • Visualice mediciones individuales de gran tamaño a pantalla completa o cambie rápidamente a una pantalla dividida para ver dos mediciones al mismo tiempo.
  • Las sencillas indicaciones de texto en pantalla de los menús de configuración y calibración están disponibles en una interfaz del usuario en varios idiomas, con opciones es español, francés, alemán o italiano.
  • El menú EZ Startup facilita una configuración inicial rápida y sencilla del medidor.
  • El teclado numérico y las teclas de función específicas del menú permiten una configuración del medidor y una introducción de datos rápidas y eficaces.
  • Los modos de lectura seleccionables incluyen Auto-Read, On-Ready, At Timed Intervals, Continuous, Value Change in Measurement y Timed para distintos métodos de recogida de muestras para métodos analíticos diferentes.
  • Realice una calibración de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático para los tampones USA/NIST y EURO/DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • Realice una calibración de la concentración de iones (ISE) de hasta 6 puntos con opciones de estabilidad de baja concentración, vacío automático y no lineal para la adición conocida simple y doble y la sustracción conocida simple y doble.
  • La memoria no volátil dl medidor almacena hasta 1000 puntos de datos con la marca de fecha y hora.
  • Transfiera fácilmente los datos mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de comunicación gratuito Orion Dual Star Com.
  • Agite las muestras con facilidad mediante la sonda de agitador controlada por medidor Orion Star.
  • El soporte de electrodos se puede conectar al medidor y ayuda a mover y mantener los electrodos.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege contra las salpicaduras y se puede montar en la pared para ahorrar espacio.
Garantía: Garantía de 3 años de sustitución del medidor
Servicio Técnico
Garantía del medidor de tres años
Especificaciones
Especificaciones
USB, RS232
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
±0,002
Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Sí, ajustable
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
1000 con sello de fecha y hora
De 2 a 6
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
± 1999,9 mV
0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
De -5,0 °C a +105,0 °C
Medidor Dual Star con soporte de electrodos; adaptador de alimentación universal; electrodo de pH de vidrio recargables 8102BNUWP ROSS Ultra; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; solución de almacenamiento 810001ROSS; tampones de pH 4,01, 7,00, 10,01 910104, 910107 910110
pH 7,000 (ajustable), ISE 1.000 (ajustable)
Inglés, español, francés, italiano y alemán
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Medidor de sobremesa de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Dual Star con canal doble
Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (incluye electrodo de pH 8102BNUWP ROSS Ultra, sonda ATC 927007MD Orion)
± 1999,9 mV
0,1 mV
Smart Stability y Smart Averaging
De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Manual o automático con sonda ATC de temperatura
24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 pulg)
0,9 kg
De 90 a 260 VCA
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (n.º de cat. cat. 1010003)
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
± 0,1 °C
Límite superior/inferior de la alarma
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Desde 1 hasta 6
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Medidor de sobremesa de pH/ISE Orion Dual Star con canal doble con electrodo de pH con cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, soluciones y soporte
2
De 0,0001 a 19 900 en ppm, M, mg/l, %, ppmm o sin unidades
Desde -2,000 hasta 19,999
0,1, 0,01, 0,001
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Dos BNC (electrodo de pH, ORP o selectivo de iones), dos puntas de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador)
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Registro de datos automático con modos de medición Auto-Read, On Ready, At Timed Intervals, Value Change In Measurement y
10 por canal con protección por contraseña
Adaptador universal de CA (incluido)
± 1999,9 mV
Del 5 al 85 %, sin condensación
0,1 °C, 0,1 °F
De 41° a 113 °F (ambiente)
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Garantía del medidor de 3 años
2 lb
De 90 a 260 V CA 50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios