Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de bromuro Orion™
Mida los iones de bromuro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos de bromuro Thermo Scientific™ Orion™.
1260.00€ - 1400.00€
Especificaciones
Junta | La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10212591
|
Thermo Scientific™
9435BN |
BNC |
1400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10314721
|
Thermo Scientific™
9635BNWP |
BNC resistente al agua |
1260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mida los iones de bromuro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla y económica con los electrodos de bromuro Thermo Scientific™ Orion™.
Los electrodos de semicelda de bromuro (números de referencia 9435BN y 9435SC), cuando se utilizan junto con el electrodo de referencia de unión doble Thermo Scientific™ Orion™ 900200, ofrecen las ventajas del diseño del conector Sure-Flow.
El electrodo combinado de bromuro (número de referencia 9635BNWP) no necesita un electrodo de referencia independiente, por lo que es cómodo de utilizar con volúmenes pequeños de muestras.
Productos relacionados
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación | |
Medidores de ISE |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.