Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos básicos Orion™
Los electrodos básicos Thermo Scientific sirven para medidores Russell y para mediciones de pH básicas.
Marca: Thermo Scientific™ 9147BN
160.82 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.24740kg
Descripción
Los electrodos básicos Thermo Scientific sirven para medidores Russell y para mediciones de pH básicas.
Proporcionan mediciones rápidas y fiables
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 80 °C para electrodos de pH
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 50 °C para 9147BN
- 9142BN, 9145BN y 9146BN se pueden utilizar con cualquier medidor con entrada BNC
Especificaciones
Combinación de gel de bajo mantenimiento con cuerpo epóxico, ATC incorporado | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 50 °C | |
Medidores Russell | |
De 32° a 122 °F |
Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de pH Combinado con cuerpo epoxi | |
Almacenar en solución de almacenamiento de electrodos de pH Orion 910001 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.