Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de celdas Orion™ AquaMate™
Utilice las torretas/carruseles de soporte para viales Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate con espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis
221.00€ - 607.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14875061
|
Thermo Scientific™
AQ001C |
Portacubetas AquaMate de 1 posiciones |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
14855061
|
Thermo Scientific™
AQ003C |
Portacubetas AquaMate de 3 posiciones |
607.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
14885061
|
Thermo Scientific™
AQ006C |
Portacubetas AquaMate de 6 posiciones |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vial Holder Carousels/Turrets with AquaMate 8000 UV-Vis and AquaMate 7000 Vis spectrophotometers. Select from 1-position, 3-position and 6-position carousels with holders for 13-24 mm round vials, 10 mm square vials, 20-50 mm rectangular vials or 100mm rectangular vials.
- El espectrofotómetro UV Vis AquaMate 8000 incluye los tres portaceldas. El espectrofotómetro Vis AquaMate 7000 incluye el portaceldas de 3 posiciones y los portaceldas adicionales se deben adquirir por separado.
- El portaceldas de AquaMate de 3 posiciones, n.º de cat. AQ003C, incluye un soporte ajustable para viales de 13 mm a 25 mm, un soporte para viales rectangulares de 20 o 50 mm y un soporte para viales cuadrados de 10 mm.
- El portaceldas de AquaMate de 6 posiciones , n.º de cat. AQ006C, es ideal para mediciones de varias muestras en viales cuadrados de 10 mm. Con una posición reservada para muestra vacía, el portaceldas de 6 posiciones permite el análisis automatizado de hasta cinco muestras.
- El portaceldas de AquaMate de 1 posición, n.º de cat. AQ001C, admite un único vial cuadrado de 10 mm.
Especificaciones
Espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.