Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Asegúrese de que su turbidímetro tiene los accesorios que necesita, como viales para turbidímetros, patrones de turbidez primarios y patrones de turbidez de formacina, entre otros.
Marca: Thermo Scientific™ AC2T24
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Asegúrese de que su turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 tiene los accesorios que necesita con nuestra selección de accesorios para el turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500 que incluyen viales para turbidímetro, patrones primarios de turbidez y patrones de turbidez de formacina, entre otros. Nuestro turbidímetro Orion AQUAfast AQ4500 incluye funciones avanzadas, como fuentes dobles de luz y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. Esté al día respecto a los cambiantes protocolos normativos; con el LED de luz blanca cumplirá con los requisitos de la EPA 180.1 y con el LED infrarrojo cumplirá los requisitos de la ISO 7027. Seleccione el modo de medición de entre los disponibles, incluidos EPA 180.1, ISO para mediciones nefelométricas, ISO para absorbancia, % de transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Registre datos en la memoria interna o solicite el cable AQ4CBL para enviar datos a la impresora o copiarlos en un ordenador para facilitar el almacenamiento de los resultados con marca de fecha y hora.- Aprobación de la EPA de EE. UU. para el análisis y generación de informes de turbidez del agua potable según 40 CFR parte 141, vol.74, n.º 147, del lunes 3 de agosto de 2009. Rules and Regulations pp. 38351-38356
- Fuente doble para cumplir con EPA 180.1 e ISO 7027
- Mediciones nefelométricas y proporcionales con calibración automática
- Turbidímetro IP67 portátil resistente al agua
- Lecturas entre 0 y 1000 UTN con posibilidad de elegir unidad: NT, FTU, FNU, ASBC o EBC
Incluye:
- Medidor AQ4500
- Conjunto de 5 patrones de calibración principales aprobados por EPA de EE. UU.
- Siete viales de vidrio
- Guía del usuario
- Maletín de transporte
Especificaciones
Vial de repuesto para turbidez | |
Turbidímetro AQ4500 | |
Viales de repuesto para turbidez | |
Aprobación de la EPA de EE.UU. del informe de agua potable según la parte 141 CFR40 , vol .74, n.º 147, lunes 3 de agosto de 2009. Normas y regulaciones pág. 38351-38356 EPA 180.1 e ISO 7029 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.