Learn More
Thermo Scientific™ Microelectrodo de pH Orion™ 9810BN
Mida el pH en volúmenes de muestras tan pequeñas como 0,5 μl en geles o micro-recipientes con este electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta pequeña para medir el pH en muestras de volumen microscópico.
Marca: Thermo Scientific™ 9810BN
609.51 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
Descripción
Mida el pH en volúmenes de muestras tan pequeñas como 0,5 μl en geles o micro-recipientes con el micro-electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN, un electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta pequeña para medir el pH en muestras de volumen microscópico.
Incluye:
- Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Recomendada para:
- Para utilizar en geles o en volúmenes de muestras más reducidos.
Especificaciones
Micro-electrodo de pH | |
Cerámica | |
De 0 °C a 80 °C | |
4M KCl con Ag/AgCl, Orion n.º N.º 900011 | |
Junta simple Ag/AgCl | |
De 32° a 176 °F | |
3,28 ft | |
1 m |
BNC | |
Vaso de punta pequeña | |
Electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta pequeña. Punta: 37 X 1,3 mm. Volumen mínimo de muestra: 0,5 μl | |
Para medir el pH en muestras de volumen microscópico | |
Para asegurar la rápida respuesta y el cierre por gravedad, el bulbo detector y la junta de referencia no deben secarse. Limpie siempre el electrodo antes de guardarlo. Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): sumerja el electrodo en solución de almacenamiento de electrodos de pH, cat. 910001. Para evitar que se cristalice la solución de llenado, cubra el orificio de llenado siempre que desee almacenar el electrodo y abra el orificio de llenado al calibrar y realizar la medición. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene el electrodo y proteja el orificio de llenado. Cubra el electrodo con el tubo de vidrio protector que contiene unas gotas de solución de almacenamiento. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo. | |
4,72 in | |
120 mm |