Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe
Operate this highly-versatile probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
550.00€ - 622.00€
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 90 °C |
---|---|
Tipo | Sonda ATC/pH |
Para utilizar con (aplicación) | La sonda de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 requiere un gel de bajo mantenimiento con ATC incorporado. Para trabajos de campo o en planta. |
Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S |
Material | Epoxi |
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11732827
|
Thermo Scientific™
9109WL |
6 m |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742827
|
Thermo Scientific™
9109WP |
1 m |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Operate the highly-versatile Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Features:- Material: epoxy body
- pH range: 0 to 14
- Temperature range: 0° to 90°C
- Type reference: Ag/AgCl Junction: Wick
- Has an Ag/AgCl internal reference system, sealed reference
Use with Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 and 266S meters
Dimensions:
- Dimensions: 110 x 12m
- Cap diameter: 16mm
Especificaciones
De 0 °C a 90 °C | |
La sonda de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 requiere un gel de bajo mantenimiento con ATC incorporado. Para trabajos de campo o en planta. | |
Epoxi | |
pH/ATC Triode | |
12 mm | |
Mecha | |
120 mm | |
De 32° a 194 °F | |
Conector tipo banana |
Sonda ATC/pH | |
Medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S | |
Desde 0 hasta 14 | |
0,47 in | |
22 mm | |
4,7 in | |
Ag/AgCl | |
Conector tipo mini banana |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.