Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Orion™ Triode™, cable de 3 m
Utilice la sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ sobre el terreno o en la planta.
339.00€ - 616.00€
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 176 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | La sonda de compensación automática de la temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode tiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado. |
Material | Epoxi |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Descripción | pH/ATC Triode |
Código de producto | Marca | Conexiones | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10212401
|
Thermo Scientific™
9107BN |
BNC | 1 m |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10590533
|
Thermo Scientific™
9107BNMD |
BNC impermeable | 1,5 m |
363.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11792817
|
Thermo Scientific™
9107WLMD |
BNC impermeable | 6 m |
616.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204728
|
Thermo Scientific™
9107WMMD |
BNC impermeable | 3 m |
369.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11712827
|
Thermo Scientific™
9107WP |
E DIN impermeable | 1 m |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Operate the highly-versatile Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Probe in either the field or a plant. Probe contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Características:- Material: cuerpo epóxico para más resistencia
- Intervalo de pH: de 0 a 14
- Escala de temperatura: De 0 °C a 90 °C
- Tipo de referencia: Junta Ag/AgCl: Mecha
- Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
9107BN & 9107WP = ATC para modelos Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC para Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensiones:
110 × 12 mm, Diámetro del tapón: 16 mm
Garantía: 6 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 12 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
De 0 °C a 176 °C | |
Epoxi | |
pH/ATC Triode | |
12 mm | |
Mecha | |
120 mm | |
De 32° a 194 °F |
La sonda de compensación automática de la temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode tiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado. | |
Desde 0 hasta 14 | |
0,47 in | |
16 mm | |
4,7 in | |
Ag/AgCl |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.