Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9102BNWP
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Marca:  Thermo Scientific™ 9102BNWP
308.66 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27260kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421741
  • 347.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación.
Incluye:
  • Frasco de 60 ml de solución de relleno Orion, 900011
Especificaciones
Especificaciones
Con conector BNC resistente al agua
Cerámica
Desde 0 hasta 14
Electrodo combinado de pH de Ag/AgCl, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua
Ag/AgCl
Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en solución de almacenamiento de electrodos de pH, cat. 910001. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene la cámara de referencia y proteja el orificio de llenado. Utilice el cabezal de protección, la funda o el frasco de almacenamiento con unas gotas de solución de almacenamiento para cubrir el bulbo detector y la unión de referencia. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo.
4,7 in
120 mm
0,47 in
16 mm
WPBNC
Cuerpo de vidrio
De 0 °C a 90 °C
Medidor de pH estándar, conector BNC
Del 92 al 102%
De 32° a 194 °F
39 in
1 m
12 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.