Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9102BNWP
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Marca: Thermo Scientific™ 9102SC
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9102BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación.
- Rango de pH: de 0 a 14.
- Intervalo de temperatura: de 0° a 90 °C.
- Tipo de referencia: Ag/AgCl.
- Precisión de pH: 0,02.
- Unión: cerámica.
- Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado Orion, 900011
Especificaciones
With screw cap connector | |
cerámico | |
0 a 14 | |
pH Electrode | |
92 a 102 % | |
32 ° a 194 ° F | |
39 pulgadas | |
1m | |
12mm |
Screw Cap | |
Cuerpo de cristal | |
0 ° a 90 ° C | |
Ag/AgCl | |
Short Term Storage (up to one week): Soak the electrode in pH electrode storage solution, Cat. No. 910001. Long Term Storage (more than one week): Fill the reference chamber and securely cover the fill hole. Cover the sensing bulb and reference junction with the protective cap, sleeve or storage bottle containing a few drops of storage solution. Before returning the electrode to use, prepare it as a new electrode. | |
4.7 pulg | |
120mm | |
0.47 pulg | |
16mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.