Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de semicelda de referencia Orion™ 900100 Sure-Flow™
Realice mediciones precisas con electrodos de ión selectivo utilizando este electrodo de referencia de Ag/AgCl tipo manguito.
Marca: Thermo Scientific™ 900100
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
Realice mediciones precisas con electrodos de ion selectivo con el electrodo de semicelda de referencia Thermo Scientific™ Orion™ 900100 Sure-Flow™, un electrodo de referencia de Ag/AgCl tipo manguito.
Información para pedidos:
El electrodo de referencia Orion 900100 se recomienda para todas las mediciones de pH y de ión selectivo, excepto las que se realizan en:
- Soluciones diluidas donde el ión que va a medirse está incluido en la solución de llenado de Orion 900100.
- Soluciones donde un ión de la solución de llenado crearía una interferencia de electrodo.
- Soluciones que contienen una especie que forma un precipitado con un ión incluido en la solución de llenado de Orion 900100.
Para estas muestras se recomienda el electrodo de referencia de unión doble, Orion 900200, con una solución de llenado intermedia apta.
Cuando se rellena con la solución de llenado Orion 900001, Orion 900100 reúne las características potenciales de un electrodo de calomelanos saturado KCI convencional.
Recomendada para:
- Para muchas determinaciones ISE.
- Para mediciones de pH rutinarias con electrodos Orion 910100.
Especificaciones
900100: electrodo de semicelda de referencia Sure-Flow | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de semicelda de referencia | |
Solución de llenado Orion 900001 | |
Ag/AgCl | |
110 mm |
Unión de manguito Sure-Flow | |
De 0 °C a 100 °C | |
Electrodo de referencia de junta simple | |
Determinaciones de ISE | |
Solución intercambiable con Ag/AgCl | |
12 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.