Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con junta de manguito Orion™ 8162SC ROSS™
Obtenga unos resultados más precisos que los que obtendría con los electrodos convencionales utilizando este electrodo combinado de pH con junta de manguito.
Marca: Thermo Scientific™ 8162SC
Descripción
Obtenga unos resultados más precisos que los que obtendría con los electrodos convencionales utilizando el electrodo combinado de pH con junta de manguito Thermo Scientific™ Orion™ 8162SC ROSS™. Este electrodo proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Incluye:
- Frascos de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007
Especificaciones
Electrodo combinado de pH con junta de manguito | |
Funda | |
De 0 a 14 | |
Combination pH Electrode | |
3M KCl | |
ROSS | |
De 32° a 212 °F |
Tapón roscado | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0° a 100 °C | |
< 0,002 pH/día | |
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS | |
0,01 | |
16 mm |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.