Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™
Obtenga determinaciones precisas del pH en muestras de volumen microscópico con este electrodo combinado de uso general con punta semi-micro y cuerpo de vidrio de rendimiento superior.
Marca: Thermo Scientific™ 8103BNUWP
Detalles adicionales : Peso : 0.39198kg
Descripción
Obtenga determinaciones precisas del pH en muestras de volumen microscópico con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™, un electrodo combinado de uso general con punta semimicro y cuerpo de vidrio de rendimiento superior. La respuesta de pH es independiente de los cambios de temperatura y puede utilizarse en cualquier medidor de pH con una conexión BNC.
Características:- Ofrece una estabilidad de medición superior, una respuesta más rápida, más exactitud, más durabilidad, deriva mínima a largo plazo y resultados más reproducibles.
- Incluye conectores BNC resistentes al agua (WP).
Incluye:
- Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion ROSS, 810007.
Requiere:
- Tampones de pH para calibración.
- Vasos de precipitados de plástico o vidrio.
- Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
- Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNC resistente al agua es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Recomendada para:
- Laboratorios clínicos, farmacéuticos y de productos alimentarios, donde el tamaño de las muestras sea un limitante.
Especificaciones
Electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta semi-micro; 165 x 6 mm | |
Cerámica | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de pH | |
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion ROSS | |
0,01 | |
2 años |
WPBNC | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
ROSS | |
De 32° a 212 °F |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.