Learn More
Patrón de aceite organometálico, 21 elementos, 300 μg/g, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca:  SPEX Certiprep S21-300Z
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440349
  • 173.00€ / 50 g
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Antígeno300 μg/g
Al300 μg/g
B300 μg/g
Ba300 μg/g
Ca300 μg/g
Cd300 μg/g
Cr300 μg/g
Cu300 μg/g
Fe300 μg/g
Mg300 μg/g
Mn300 μg/g
Mo300 μg/g
Na300 μg/g
Ni300 μg/g
P300 μg/g
Pb300 μg/g
Si300 μg/g
Sn300 μg/g
Ti300 μg/g
V300 μg/g
Zn300 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
21 Element Oil Standard
50 g
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
petróleo, aceite
Base Oil 75
Frasco de LDPE lixiviación triple
With Certificate of Analysis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Each component at 100μg/g (S21-100), 300μg/g (S21-300), 500μg/g (S21-500), or 900μg/g (S21-900) in Base Oil 75:
Aluminum
Barium
Boron
Cadmium
Calcium
Chromium
Copper
Iron
Lead
Magnesium
Manganese
Molybdenum
Nickel
Phosphorous
Silicon
Silver
Sodium
Tin
Titanium
Vanadium
Zinc
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Product intended for laboratory use only