Learn More
IKA™ Agitador orbital
Accommodates almost all vessel shapes and sizes with a wide range of attachment combinations. IKA™ Orbital Shakers are available in a variety of models with features to serve a number of scientific needs.
Marca: IKA™ 0002980200
2816.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.12500kg
Descripción
Los agitadores orbitales KS incluyen una amplia gama de combinaciones de accesorios para poder adaptarse a casi todas las formas y tamaños de recipientes. Los accesorios no están incluidos. Se venden por separado.Los modelos KS 130 son agitadores orbitales pequeños y silenciosos que garantizan una larga vida útil con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 2 kg.
Los modelos KS 260 son agitadores orbitales compactos y planos con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 7,5 kg.
KS 130/260 básico:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- La pantalla LED muestra el ajuste de velocidad y tiempo
Control KS130/260**:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- Una pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Reloj de conmutación de hora electrónico: de 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo (sin fin)
- Con posicionamiento de punto final integrado (para muestreo automatizado controlado por robot)
- Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas con labworldsoft™
KS 501 Digital: agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con un agradable diseño, una superficie de montaje grande y una capacidad de carga de hasta 15 kg.
- Control de velocidad infinitamente variable de 0 a 300 rpm
- Indicador digital
- Diámetro orbital de 30 mm
- Ideal para recipientes con un volumen de más de 250 ml (matraces redondos, matraces Erlenmeyer, matraces de cultivo y frascos de cultivo)
- Ideal para pruebas de crecimiento biológico y microbiológico, para la producción de soluciones madre
- Funcionamiento continuo garantizado (sin fin) incluso con cargas extremas
- Incluye temporizador
Especificaciones
7,5 kg | |
De 5 °C a 50 °C | |
Agitador orbital básico | |
420 mm | |
360 mm | |
Digital | |
LCD |
De 20 a 500 rpm | |
45 W | |
50/60 Hz | |
98 mm | |
8,8 kg | |
KS 260 Basic | |
De 5 a 50 min |