Learn More
Grant Instruments™ Agitador orbital de plataforma multifunción PSU-20i.
PSU-20i potente y eficiente agitador orbital multi-funcional controlado por microprocesador que proporciona todo lo necesario para mezclar sus muestras - rotación, reciprocidad y vibración. Esto permite optimizar la mezcla, ya sea en matraces, vasos de precipitados, placas de Petri u otros recipientes de laboratorio.
Marca: Grant Instruments™ PSU-20i
1882.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
Descripción
- El movimiento orbital (de 20 a 250 rpm), la reciprocidad (de 20 a 250 rpm) y las funciones de vibración todo en un solo producto
- Carga hasta 8 kg
- Secuencia totalmente programable que puede utilizar uno o todos los funciones
- 6 plataformas intercambiables para recipientes de hasta 1000 ml, incluida una plataforma multinivel para albergar un gran número de microplacas, placas Petri y bolsas de cultivo
- Rotación recíproca: Ángulo de giro de 0 a 360º, en pasos de 30 grados
- Vibración: Ángulo de giro de 0 a 5º, pasos de 1 grado
Especificaciones
20 mm | |
De 20 a 250 rpm | |
De 4 °C a 40 °C | |
LCD de 2 líneas × 16 caracteres |