Learn More
Colorante de carga naranja G (6X), a base de glicerol, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15403309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60562.AC |
25 mL |
en la oferta
25 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15413309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60562.AD |
50 mL |
en la oferta
50 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsGel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Contains: 0.25% Orange-G and 30% glycerol in autoclaved DI water
RUO – Research Use Only