Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja G, +85 %, puro, tinción biológica de gran pureza
Catalog Number p-29789
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
131850556
ácido (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
131850556
ácido (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Orange G
Contenido de tinte 85.0% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 85+%
Beilstein 16, 300
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Naranja a naranja-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo