Learn More
Hirschmann™ Dispensador Opus™
Dispensa directamente desde el frasco de reactivo mediante un sistema de recirculación de reactivos accionado por motor. El dispensador Opus™ de Hirschmann Instruments™ proporciona resultados consistentes a través del control electrónico.
Marca: Hirschmann™ 9581010
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Control electrónico y dispensación de volúmenes
- También hay una ventana de protección de la luz para el bloque de válvulas incluido en el contenido de la entrega
- Pantalla táctil TFT con menú fácil de usar
- Memoria de métodos para nueve procedimientos de dispensación diferentes con almacenamiento de todos los ajustes
- Dispensación en serie hasta 9999 horas
- Función de paso a paso estándar
- Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin perder reactivos
- Rotación libre
- Materiales excelentes y junta de pistón fiable, incluso en el caso de entornos problemáticos
- Cilindro de vidrio marrón disponible para medios sensibles a la luz
- Interfaz USB y RS232 para conexión a PC
- Posible integración en procedimientos automatizados
Especificaciones
0,6% | |
10 ml | |
Enchufe UE, EE. UU. , Reino Unido |
Dispensador para partes superiores de frascos Seripettor | |
Pantalla táctil TFT | |
100/240 V |