Learn More
Hirschmann Instruments™ Dispensador opus™
Garantiza una precisión excelente durante la dispensación en serie. El dispensador Hirschmann Instruments™ opus™ sirve para dispensar con motor directamente desde el frasco del reactivo.
Marca: Hirschmann Instruments™ 9581020
Detalles adicionales : Peso : 1.71000kg
Descripción
- Módulo de pantalla táctil de dispensador con protección UV marrón
- Con rosca A de 45 mm, 3 adaptadores, 1 unidad de descarga de suministro, 1 fuente de alimentación
- Con sistema de recirculación de reactivos
- Certificado de conformidad
- Interfaz serie y USB
Especificaciones
20 mL | |
Pantalla táctil TFT | |
100/240 V |