Learn More
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
74.80€ - 221.00€
Especificaciones
Componentes | Tampón 4 OPTIZYME™ 10X |
---|---|
Temperatura de la incubadora | 37 °C |
pH | 7,4 |
Para utilizar con (aplicación) | Indica la eficacia del ligamiento de los fragmentos de ADN generados por la digestión con La enzima de restricción. |
Tampón de almacenamiento | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4), 100 mM de KCl, 7 mM de 2-mercaptoetanol, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 % |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11984842
|
Fisher Bioreagents
BP8008-1 |
10 U/μl | 2000 U |
74.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11994842
|
Fisher Bioreagents
BP8008-5 |
50 U/μl | 10000 U |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
5'...T^C T A G A...3'
3'...A G A T C^T...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity
- 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ml BSA
- Incubate at 37°C
- Buffer 1: 50 - 100%
- Buffer 2: 50 - 100%
- Buffer 3: 20 - 50%
- Buffer 4: 100%
- Buffer 5: 0 - 20%
10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 7mM 2-mercaptoethanol, 1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
Ligation and Re-cleavage:
More than 95% of the DNA fragments can be ligated and re-cut after a 50-fold over-digestion with XbaI.
Digestion of Agarose-embedded DNA:
A minimum 5 units of XbaI is required for the complete digestion of 1μg of agarose-embedded lambda DNA in 16 hours.
Notes:
- XbaI is blocked by overlapping dam methylation.
- To avoid dam methylation, use a dam-, dcm- strain.
Methylation Effects:
Dam: May overlap - blocked
- 5'...TCTAGm6A TC...3'
- 3'...AGATC Tm6AG...5'
- (Cleavage is blocked)
CpG: Never overlaps - no effect
EcoKI: Never overlaps - no effect
EcoBI: Never overlaps - no effect
Especificaciones
Tampón 4 OPTIZYME™ 10X | |
7,4 | |
10 mM de Tris HCl (pH 7,4), 100 mM de KCl, 7 mM de 2-mercaptoetanol, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 % | |
XbaI |
37 °C | |
Indica la eficacia del ligamiento de los fragmentos de ADN generados por la digestión con La enzima de restricción. | |
T.CTAGA | |
Líquido |