Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase, Fisher BioReagents™
74.15€ - 110.24€
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Color Incolora
pH 7,5
Para utilizar con (aplicación) Utilizada para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, clonación de productos de PCR, ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN, mutagénesis dirigida, polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados, detección de ARN mediada por ligasa, nick
Tampón de almacenamiento Tampón de ADN ligasa T4 OPTIZYME™ 10X: 400 mM de Tris HCl, 100 mM de MgCl2, 100 mM de DTT, 5 mM de ATP (pH 7,8 a 25 °C), solución PEG 4000 OPTIZYME™ al 50 %: 50 % de polietilenglicol (p/v)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12807152
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Bioreagents
BP8099-1
100 U Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12837152
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Bioreagents
BP8099-5
500 U Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase catalyzes the formation of phosphodiester bonds between juxtaposed 5'-phosphate and 3'-hydroxyl termini in duplex DNA or RNA.
Applications and Features:
  • OPTIZYME™ T4 DNA Ligase is used to clone restriction enzyme generated DNA fragments
  • Fast sticky end ligation (10min at room temperature)
  • Cloning PCR products
  • Ligation of double-stranded oligonucleotide linkers or adaptors to DNA
  • Site-directed mutagenesis
  • Amplified fragment length polymorphism
  • Ligase-mediated RNA detection
  • Nick repair in duplex DNA, RNA or DNA/RNA hybrids
  • Active in buffers for OPTIZYME restriction enzymes
Supplied with:
  • 10X OPTIZYME T4 DNA Ligase Buffer : 400mM Tris-HCl, 100mM MgCl2, 100mM DTT, 5mM ATP (pH7.8 at 25°C)
  • 50% OPTIZYME PEG 4000 Solution: 50% (w/v) polyethylene glycol
Source: E. Coli cells with a cloned gene 30 of bacteriophage T4
Quality control:
  • Endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and ribonuclease-free
  • Functionally tested for ligation of cohesive and blunt end DNA fragments
Especificaciones
Especificaciones
5 U/μl
7,5
Tampón de ADN ligasa T4 OPTIZYME™ 10X: 400 mM de Tris HCl, 100 mM de MgCl2, 100 mM de DTT, 5 mM de ATP (pH 7,8 a 25 °C), solución PEG 4000 OPTIZYME™ al 50 %: 50 % de polietilenglicol (p/v)
Células de E. coli con un gen 30 clonado del bacteriófago T4
Líquido
Incolora
Utilizada para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, clonación de productos de PCR, ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN, mutagénesis dirigida, polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados, detección de ARN mediada por ligasa, nick
de -20 °C
ADN ligasa T4