Learn More
OPTIZYME™ NotI, Fisher BioReagents™
312.00€ - 342.00€
Especificaciones
Concentración | 10 U/μl |
---|---|
Componentes | De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina |
pH | 7,4 |
Para utilizar con (aplicación) | >90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Not I |
Tampón de almacenamiento | 20 mM Tris HCl (pH 7.8 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,02 % de Triton™ X-100, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glicerol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11944842
|
Fisher Bioreagents
BP8004-5 |
1000 U |
342.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11934842
|
Fisher Bioreagents
BP8004-1 |
300 U |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
5'...G C^G G C C G C...3'
3'...C G C C G G^C G...5'
Conditions for 100% Activity
- 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2 , 100mM NaCl and 0.1mg/ml BSA.
- Incubate at 37°C.
Enzyme Activity in OPTIZYME buffers
- Buffer 1: 0 - 20%
- Buffer 2: 20 - 50%
- Buffer 3: 100%
- Buffer 4: 0 - 20%
- Buffer 5: 20 - 50%
20mM Tris-HCl (pH 7.8 at 25°C), 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.02% Triton X-100, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol.
Ligation and Recleavage:
More than 95% of DNA fragments can be ligated and recut after a 50-fold overdigestion with NotI.
Digestion of Agarose-embedded DNA:
A minimum of 5 units of NotI is required for complete digestion of 1μg of agarose-embedded lambda DNA in 16 hours.
Compatible Ends: Bsp120I, CfrI, Eco52I.
Methylation Effects:
Dam: never overlaps - no effect.
Dcm: never overlaps - no effect.
CpG: completely overlaps - blocked.
- GCGGCCGC
Especificaciones
10 U/μl | |
7,4 | |
20 mM Tris HCl (pH 7.8 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,02 % de Triton™ X-100, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glicerol | |
GC.GGCCGC | |
Líquido |
De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina | |
>90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Not I | |
Mantener el contenedor bien cerrado | |
NotI |