Learn More
Gibco™ SFM OptiPRO™
SFM OptiPRO™
32.68€ - 129.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2–8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO |
Clasificación | Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero |
Concentración | 1 X |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10569520
|
Gibco™
12309050 |
100 mL |
32.68€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11530426
|
Gibco™
12309019 |
1000 ml |
129.00€
1000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El SFM (medio de cultivo sin suero) OptiPRO™ es un medio de cultivo sin suero y de componentes libres de origen animal diseñado para el crecimiento de varias líneas de células derivadas del riñón, como MDBK, MDCK, PK-15 y VERO para la producción de proteínas recombinantes o virus. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7. El SFM Gibco™ OptiPRO™ presenta estas características:Libre de suero y componentes de origen animal, y formulación baja en proteínas
El SFM Gibco™ OptiPRO™ está formulado con una concentración muy baja en proteínas (< 10 μg/ml), lo que permite una purificación más sencilla de sus proteínas recombinantes.
Adaptación directa para muchas líneas de células populares
El SFM Gibco™ OptiPRO™ ha sido diseñado para el crecimiento de líneas de células derivadas de riñón, como MDCK, MDBK, VERO y PK-15. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7, lo que le permite elegir un solo medio para múltiples líneas de células.
Uso del producto
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos el SFM Gibco™ OptiPRO™ en dos instalaciones, una ubicada en Grand Island, NY (EE. UU.), y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambos sitios son conformes con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2–8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio sin suero | |
Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Timidina, Hipoxantina | |
Frasco(s) | |
Sin antibióticos | |
Temperatura ambiente |
HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO | |
1 X | |
Líquido | |
Sin suero | |
Bajo | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.