Learn More
Corning™ Cabezal opcional
For use with various sizes of tubes.
47.11€ - 89.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Cabezal opcional |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Agitador vorticial Corning™ LSE™ |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981981
|
Corning™
480107 |
2 tubos de 50 ml |
89.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11961981
|
Corning™
480105 |
12 tubos de 1,5 a 2 ml |
47.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11971981
|
Corning™
480106 |
4 tubos de 15 ml |
89.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.Especificaciones
Cabezal opcional | |
Agitador vorticial Corning™ LSE™ |