Learn More
Labnet™ Termociclador MultiGene™ OptiMax
Ofrece velocidad y funciones avanzadas, al tiempo que proporciona un rendimiento superior a un precio asequible. El termociclador Labnet™ MultiGene™ OptiMax es compacto en diseño, fácil de programar y construido para funcionar.
Marca: Labnet™ TC9610-230
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Pantalla grande
- Se suministran varias plantillas preprogramadas
- Optimización de temperatura en dos pasos estándar integrada
- Protocolos de touchdown e incremento de tiempo
- Se puede seleccionar la temperatura de la tapa
- Las velocidades de rampa más rápidas permiten trabajar más
- Sin condensación después de refrigerarse durante la noche a 4 °C
Especificaciones
De 4 a 99,9 °C | |
120/240V | |
250mm | |
420mm | |
240mm | |
200 | |
200 Programas |
Una placa de 96 pocillos, 128 tubos de tiras de 0,2 ml, 96 tubos de 0,2 ml | |
Termociclador MultiGene | |
3Years | |
50/60Hz | |
RS232 | |
De 30 ° a 99 °C. La temperatura de los bloques de seis segmentos se puede ajustar de forma independiente. | |
9kg |