Learn More
Sartorius Puntas Optifit de 100 a 5000 ul, a granel en caja
El complemento perfecto para su pipeteador
Marca: Sartorius 780300
20.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23285" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatibles con la función Optiload en micropipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, lo que permite una conexión y expulsión ergonómicas y ligeras de puntas.
- Puntas fabricadas con precisión
- Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Compatibles con otras marcas de pipetas
- Proceso de fabricación en sala limpia ISO 8
- Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
- La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
- Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
- Envasados en bolsas desmontables en cajas de cartón
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
De 100 a 5000 μl | |
Verde | |
5,9 in | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
A granel | |
Picus&trade Sartorius, eLINE&trade de Sartorius, mLINE&trade de Sartorius, Sartorius Proline™ Plus | |
Polipropileno |
No estéril | |
Autoclavable | |
15 cm | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Verde | |
Optifit&trade |