Learn More
Thermo Scientific™ Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
82.50€ - 297.00€
Especificaciones
Color | Sistema óptico |
---|---|
Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
Línea de productos | Piko |
adhesivo/a/s | Cierre óptico sensible a la presión |
Plate Compatibility | Placa Piko |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15266207
|
Thermo Scientific™
ASF0020100 |
82.50€
100 hojas |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10720181
|
Thermo Scientific™
ASF0020 |
Para placas de PCR Piko |
297.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sello de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko excepcionalmente transparente permite una alta transmisión de fluorescencia en toda la gama de fluoróforos de uso común. Cuando se utiliza con el sistema de PCR en tiempo real aPiko Thermal CyclerorPikoReal, se pueden utilizar volúmenes de muestra de tan solo 5 µl con una pérdida evaporativa mínima. Estas películas adhesivas ópticas están disponibles en el formato de tamaño de 0,25 para placas de PCR Piko.
Características destacadas
- Transparencia con una fluorescencia automática mínima para aplicaciones de PCR en tiempo real
- Sellado preciso para muestras con un volumen de tan solo 5 μl
- El soporte adhesivo permite una fácil aplicación sin costosos dispositivos de sellado
- Adhesivo criocompatible y eficaz hasta a - 80 °C
Especificaciones
Sistema óptico | |
Piko | |
Placa Piko |
Película, cierre o aplicador | |
Cierre óptico sensible a la presión |