Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con parte superior abierta sin septum para viales con apertura estándar 8-425
Los tapones con parte superior abierta Thermo Scientific™ National sin septum para viales con apertura estándar 8-425 están diseñados para cualquier septum de 8 mm.
Marca: Thermo Scientific™ C4013-98G
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 8-425 Standard Opening Vials are designed to be used with any 8mm septa.
- Tapones con parte superior abierta para su uso con cualquier septum de 8 mm
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones con brida son especialmente adecuados para muchos muestreadores automáticos japoneses
- El kit combo contiene 200 unidades de tapones con brida negros, azules, verdes y amarillos
Especificaciones
PP; verde; con brida para Shimadzu | |
Polipropileno | |
8-425 mm |
Verde | |
Flanged Screw | |
8425 viales con apertura estándar; con brida para Shimadzu |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.