Learn More
Köttermann Armario mural de una puerta
Este armario mural de una puerta dispone de una sola puerta para proteger los equipos y utensilios almacenados.
829.58€ - 1420.40€
Especificaciones
Ajustables | No |
---|---|
Tipo de cabina | Almacenamiento alto |
Tipo de puerta | Con bisagras |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17302089
|
Köttermann
301-00039 |
Sujetar con | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
909.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17322089
|
Köttermann
301-00045 |
Sujetar con | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
909.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17352089
|
Köttermann
301-00064 |
Sujetar con | 4 | 516 x 600 x 1920 mm |
1420.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17312089
|
Köttermann
301-00043 |
Sujetar con | 3 | 366 x 600 x 1920 mm |
829.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Una sola puerta protege los elementos almacenados
Especificaciones
No | |
Con bisagras | |
Almacenamiento | |
1 | |
Ninguno | |
Blanco |
Almacenamiento alto | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sí | |
Ninguno | |
No | |
Acero |