Learn More
B Braun™ Jeringas de un solo uso Omnifix™-F Solo
Fabricadas con polipropileno y poliestireno. Las jeringas de un solo uso Omnifix™-F Solo incluyen un cuerpo de gran transparencia con marcado permanente para proporcionar la legibilidad ideal. El tapón de émbolo con anillo de sellado doble proporciona una aspiración e inyección lentas.
Marca: B Braun™ 9161406V
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
Jeringa de dosificación fina de 3 piezas con intervalos de graduación de 0,01 ml- Fabricadas con polipropileno y poliestireno
- Cuero de gran transparencia
- Marcado permanente y legibilidad óptima
- Tope posterior de émbolo seguro
- Aspiración sencilla hasta el volumen máximo
- Tapón de émbolo con anillo de sellado doble para una aspiración e inyección lentas
- Volumen residual mínimo
- Sin látex/sin PVC
- Sin aguja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polypropylene | |
Sí | |
0,01 mL | |
1 mL | |
Estéril |
EN ISO 8537 y EN ISO 7886-1 | |
Cono Luer céntrico | |
Sí | |
100/paq. | |
Sí |