Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Conjuntos de columnas para cromatografía |
---|---|
Tamaño | Universal |
Tipo | Fritas de repuesto para cromatografía |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Porosidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Porosidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15845544
|
Diba
006FR-50-05 |
1,9 in | 50 mm | 5 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895524
|
Diba
006FR-15-25-PE |
0,59 in | 15 mm | 25 μm | Polietileno |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815544
|
Diba
006FR-35-25-PE |
1,3 in | 35 mm | 25 μm | Polietileno |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855544
|
Diba
006FR-50-10 |
1,9 in | 50 mm | 10 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875544
|
Diba
006FR-50-25-PE |
1,9 in | 50 mm | 25 μm | Polietileno |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct fritEspecificaciones
Conjuntos de columnas para cromatografía | |
Universal | |
Fritas de repuesto para cromatografía |