Learn More
Cole-Parmer™ Uniones Dibafit™ con conexión UNF(F) 28 de 0,64 cm (0,25 pulg.)
Conecte fácilmente accesorios UNF(M) 28 de 0,64 cm (0,25 pulg.) con uniones compatibles
Marca: Cole-Parmer™ 21939-96
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Disponible en materiales de polipropileno (PP), ETFE o PEEK
Especificaciones
Acoplamiento roscado UNF | |
7,62 cm | |
Cromatografía | |
10/paq. |
1,27 cm | |
Polipropileno | |
De 0,25 pulg. a 28 de fondo plano de dos vías |