Learn More
Electrothermal™ Estación de reacción Omni, OS1025
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente a 220 °C, de – 30 °C a + 220 °C con los cartuchos seleccionados
Descripción
- Diseño modular intercambiable
- Mayor estabilidad de agitación y velocidades de agitación de 100 a 800 rpm
- Menús sencillos e interfaz táctil para controlar el rendimiento del sistema
- Todos los cartuchos calefactores están equipados con “termobloques” que permiten temperaturas de hasta 220 °C.
- Alto nivel de estabilidad (± 1,5 °C) a través del propio cartucho del calentador
- Una sonda de temperatura externa para aumentar la precisión de la temperatura a 0,5 °C
- Una cubierta exterior para mantener la seguridad de “contacto frío”, una característica que muchos de nuestros clientes valoran
- Los cartuchos seleccionados también se pueden utilizar junto con un tapón de refrigeración para ampliar el intervalo de temperatura desde – 30 °C a 220 °C
Especificaciones
Admite | 10 tubos de 25 ml |
No. of Places | 10 posiciones |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente a 220 °C, de – 30 °C a + 220 °C con los cartuchos seleccionados |
Tipo | Accesorio, estación de reacción |
Pantalla | Digital |
Velocidad | De 100 a 800 r. p. m. |
Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C con sonda de temperatura externa |
Estabilidad de la temperatura | ± 1,5 °C |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 235 x 330 x 300 mm |
Peso con embalaje (métrico) | 10 kg |