Learn More
Ácido oleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11398307
46.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
Ácido (Z)-octadec-9-enoico
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
Ácido (Z)-octadec-9-enoico
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
El ácido oleico se utiliza como agente emulsionante para cremas y lociones faciales, como acelerador en la industria del caucho, como emoliente, como agente solubilizante en productos de aerosol y como flujo de soldadura en trabajos de vidrio teñido para unir el enrejado de plomo. Se utiliza en la preparación de oleatos y lociones. Actúa como intermediario para la perforación y fracturación de fluidos en la industria del petróleo y el gas. Se emplea como excipiente en productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oleic acid
Punto de fusión De 13 °C a 14 °C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.887 g/mL
Punto de ebullición 286°C (100 mmHg)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 5 g
Beilstein 1726542
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 146828
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido