Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F1 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
55.10€ - 1130.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
---|---|
Clasificación | OIML Clase F1 |
Material | Acero inoxidable especial |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Product Code | Brand | Masa | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Masa | Price | Quantity & Availability | |||||
11383294
|
Sartorius™
YCW313-AC-00 |
1 g |
55.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393294
|
Sartorius™
YCW323-AC-00 |
2 g |
56.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303304
|
Sartorius™
YCW353-AC-00 |
5 g |
59.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313304
|
Sartorius™
YCW413-AC-00 |
10 g |
65.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323304
|
Sartorius™
YCW423-AC-00 |
20 g |
71.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333304
|
Sartorius™
YCW453-AC-00 |
50 g |
91.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343304
|
Sartorius™
YCW513-AC-00 |
100 g |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353304
|
Sartorius™
YCW523-AC-00 |
200 g |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363304
|
Sartorius™
YCW553-AC-00 |
500 g |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373304
|
Sartorius™
YCW613-AC-00 |
1 kg |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383304
|
Sartorius™
YCW623-AC-00 |
2 kg |
430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393304
|
Sartorius™
YCW653-AC-00 |
5 kg |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367494
|
Sartorius™
YCW713-AC-00 |
10 kg |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specifications
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase F1 | |
Acero inoxidable especial | |
7.950kg/m3 |