Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class E2 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
80.60€ - 1480.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa con perilla de línea de comprobación |
---|---|
Clasificación | OIML Clase E2 |
Material | Acero inoxidable especial |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363284
|
Sartorius™
YCW312-AC-00 |
1 g |
80.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373284
|
Sartorius™
YCW322-AC-00 |
2 g |
88.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383284
|
Sartorius™
YCW352-AC-00 |
5 g |
93.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393284
|
Sartorius™
YCW412-AC-00 |
10 g |
98.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303294
|
Sartorius™
YCW422-AC-00 |
20 g |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313294
|
Sartorius™
YCW452-AC-00 |
50 g |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323294
|
Sartorius™
YCW512-AC-00 |
100 g |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333294
|
Sartorius™
YCW522-AC-00 |
200 g |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343294
|
Sartorius™
YCW552-AC-00 |
500 g |
299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353294
|
Sartorius™
YCW612-AC-00 |
1 kg |
448.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363294
|
Sartorius™
YCW622-AC-00 |
2 kg |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373294
|
Sartorius™
YCW652-AC-00 |
5 kg |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343434
|
Sartorius™
YCW712-AC-00 |
10 kg |
1480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Especificaciones
Pesa con perilla de línea de comprobación | |
OIML Clase E2 | |
Acero inoxidable especial | |
7.950kg/m3 |