Learn More
Welch Ilmvac™ Filtro de vapor de aceite
Elimine la emisión de vapor de aceite. Los filtros de vapor de aceite Welch Ilmvac™ incluyen una carcasa de poliamida transparente que permite comprobar de forma sencilla el grado de contaminación o saturación del filtro.
153.03€ - 391.14€
Especificaciones
Cantidad 1/pack
Tipo Filtro de vapor de aceite
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
10613682
Ver documentos Detalles de la promoción
Welch Ilmvac™
700010
DN 16 KF
391.14€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10330641
Ver documentos Detalles de la promoción
Welch Ilmvac™
700011
DN 25 KF Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Economical mist filters with KF flanges
  • If the filter insert becomes blocked, an integrated pressure control valve opens automatically and reduces the built-up pressure immediately
  • Worn out filter inserts can be replaced easily
Especificaciones
Especificaciones
1/pack
Filtro de vapor de aceite