Learn More
OHAUS™ Balanzas de triple brazo
Exactitud, resistencia y fiabilidad. Las balanzas de triple brazo OHAUS tienen platos de pesaje de acero inoxidable y tapas de rodamiento que evitan la oxidación y la corrosión.
297.00€ - 477.00€
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 6 pulg |
---|---|
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 15,2 cm |
Fondo (imperial) | 9 pulg |
Fondo (métrico) | 22,86 cm |
Altura (imperial) | 12 pulg |
Alertas:
RIESGO DE ASFIXIA (1). Piezas pequeñas. Para niños mayores de 3 años.
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10458701
|
OHAUS™
80000011 |
710-00 | Acero inoxidable |
309.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10772573
|
OHAUS™
80000013 |
760-00 | Acero inoxidable |
368.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10551792
|
OHAUS™
80000012 |
750-S0 | Acero inoxidable |
297.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10199451
|
OHAUS™
80000006 |
1650-00 | Acero inoxidable |
477.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Pesos fundidos con precisión y muescas profundas en las vigas para obtener valores exactos en todas las mediciones
- Bordes con cuchilla esmerilados con precisión y cojinetes de ágata con alineación automática para una sensibilidad y reproducibilidad máximas
- Exactitud con tiempo de respuesta rápido
- La amortiguación magnética minimiza la oscilación
- La base de cinc pesada no volcará fácilmente como la de aluminio fundido
- Capacidad: 610 g (2610 g con pesos acoplados)
- Legibilidad: 0.1 g
- Brazo delantero: 10 × 0.1 g
- Brazo central: 500 × 100 g
- Brazo trasero: 100 × 10 g
- Dial Vernier (solo modelo Dial-O-Gram™): 10 × × 0.1 g
- Tamaño de plato: 21.2 cm de diámetro (6 pulg)
- Dimensiones: 45.7 cm de L × 30.5 cm de An × 22.3 cm de Al (18 × 12 × 9 pulg)
El modelo Dial-O-Gram incluye características avanzadas
- Dial vernier de lectura directa para resultados de pesaje más rápidos
- El brazo de tara permite pesar recipientes de hasta 225 g
- Añada el accesorio de varilla y pinza (S40022B) para realizar determinaciones de gravedad específica
Varilla y pinza de gravedad específica
- Suspende la balanza sobre la base de la mesa para medir la gravedad específica.
Cuchara de polipropileno y contrapeso
- Ideales para retener todos los objetos que se están pesando
- El contrapeso devuelve la balanza al cero cuando la plataforma solo contiene la cuchara
- La cuchara de acero inoxidable y el contrapeso incluyen una construcción de alta resistencia para el uso prolongado
Nota
El modelo S40028 incluye un recipiente de plástico
Garantía
Cinco años
Especificaciones
6 pulg | |
9 pulg | |
12 pulg | |
18 pulg | |
5 años |
15,2 cm | |
22,86 cm | |
30,48 cm | |
45,72 cm | |
0,61 kg (1,34 lb) |