Learn More
Ohaus™ Balanza de solución de alta resistencia
Ideal para pesajes de alta capacidad: ofrece 20 kg de capacidad y 1 g de legibilidad. La balanza de solución de alta resistencia OHAUS con construcción resistente permite a la balanza soportar entornos difíciles y un uso constante sin sacrificar la precisión.
Marca: Ohaus™ 80000000
Detalles adicionales : Peso : 17.91000kg
Includes: Gradilla de almacenamiento que contiene un juego de pesos métricos (uno de 1 kg, uno de 5 kg, uno de 10 kg; y dos de 2 kg)
Descripción
Características estándar
- Base y brazo de aluminio fundido, placa de acero inoxidable de 28 cm de diámetro, cojinetes con alineación automática de acero cubierto, cuchillas esmeriladas con precisión.
- Para proporcionar datos precisos y reproducibles, la balanza también incorpora una lectura sin paralaje trasero ni delantero; brazos con muescas con pesas para indicar el centro.
- Tara bloqueable para recipientes de hasta 2270 g.
- La amortiguación magnética minimiza la oscilación.
- Los topes de carga positiva evitan daños por sobrecargas.
- El revestimiento resistente a la corrosión de las piezas expuestas garantiza una larga vida útil.
Service Plan
Contrato de asistencia técnica disponible.
Especificaciones
11 pulg | |
11 pulg | |
27,9 cm | |
28 cm | |
1119-D0 | |
34 pulg | |
20 kg (44 lb) |
27,9 cm | |
100 x 1 g (brazo delantero), 1000 x 100 g (brazo trasero) | |
11 pulg | |
Gradilla de almacenamiento que contiene un conjunto de pesos métricos | |
Acero inoxidable | |
86,36 cm | |
Balanza de solución de alta resistencia |