Learn More
OHAUS™ Balanzas Harvard Trip
Ideal for comparative weighing programs and centrifuge tube balancing. OHAUS Harvard Trip Balances employ a two-pan design based on the classic Roberval balance principle. They are commonly used to determine the difference in mass between two objects, rather than their absolute value.
525.00€ - 600.00€
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 6 pulg |
---|---|
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 15,2 cm |
Fondo de la cubeta (imperial) | 5,9 in |
Fondo de la cubeta (métrico) | 15 cm |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Calibración | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibración | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10521222
|
OHAUS™
80000005 |
10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) | 1560-SD | Balanza de doble brazo Harvard |
600.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10057761
|
OHAUS™
80000004 |
10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) | 1550-SD | Balanza de doble brazo Harvard |
525.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las características estándar incluyen
- Pesas deslizantes integradas
- Amortiguación magnética
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable
- Tamaño de plato: 15.2 cm de diámetro (6 pulg)
- Legibilidad: 0.1 g
- Capacidad: 2000 g (70.54 oz)
- Haz superior: 10 × 0.1 g
- Haz inferior (a excepción de modelo de haz único): 200 × -10g
Información de órdenes
Se puede alcanzar un peso de hasta 2000 g mediante el uso de un conjunto de pesas de calibración (S40214A, S40215A).
Garantía
Five years
Especificaciones
6 pulg | |
5,9 in | |
Acero inoxidable | |
2 kg (4,4 lb) |
15,2 cm | |
15 cm | |
5 años |