Learn More
OHAUS™ Balanzas Harvard Trip
Ideal para pesaje comparativo. Las balanzas OHAUS Harvard Trip con selección de modelos de brazo individual o doble proporcionan muchos años de pesaje comparativo sin necesidad de mantenimiento con un estándar conocido.
Marca:  OHAUS™ 80000003
Detalles adicionales : Peso : 2.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10251012
  • 479.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Con capacidades de 2000 g, legibilidad de 0,1 g y una bandeja de acero inoxidable de 15,2 cm de diámetro x 1,9 cm de profundidad o placa de 15,2 cm de diámetro.
  • Brazos en ángulo con pesos de lectura central para una excelente visibilidad de los resultados; peso giratorio deslizante y giratoria para un ajuste preciso.
  • Amortiguación magnética para ralentizar las oscilaciones y acelerar los pesajes.
  • El compensador de ajuste a cero garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Equipado para pesaje de gravedad específica.
  • Cuchillas esmeriladas con precisión, cojinetes de autoalineación cubiertos, brazo de extremo de caja de aleación de aluminio arriostrado y pasadores de comprobación elípticos.
  • Balanzas de brazo único graduadas en incrementos de 0,1 g; de brazo doble en incrementos de 0,1 g y 10 g.
Service Plan
Acuerdo de servicio disponible.
Especificaciones
Especificaciones
6 pulg
7 pulg
5,9 in
15 cm
24,1 cm
Acero inoxidable
35,5 cm
2 kg (4,4 lb)
15,2 cm
10 x 0,1 g (brazo superior)
22,8 cm
9,5 in
1450-SD
14 in
5 años
Balanza de un solo brazo Harvard