Learn More
OHAUS™ Balanza mecánica Harvard Junior™
Diseño único que combina la colorida balanza de dos bandejas de plástico con la durabilidad y precisión de las balanzas más caras de Harvard Trip. La balanza mecánica Harvard Junior OHAUS incorpora un brazo de metal diseñado con precisión y un compensador de ajuste cero.
Brand: OHAUS™ 80252050
Additional Details : Peso : 2.40000kg
Alert:
RIESGO DE ASFIXIA (1). Piezas pequeñas. Para niños mayores de 3 años.
Includes:
- Conjunto de masa de metal de ocho piezas (2 x 100 g, 2 x 50 g, 2 x 25 g, 2 x 10 g)
- Bandejas de tipo cuenco para su uso en pesajes de objetos redondos.
- Guía de actividades desarrollada por un instructor y basada en las normativas con información de referencia y guía de evaluación con reproducibles.
Description
- Las bandejas intercambiables permiten una gama más amplia de objetos para su pesaje.
- Las plataformas apilables maximizan el espacio de almacenamiento.
- El bloqueo de transporte/almacenamiento integrado protege la longevidad de la balanza al evitar la oscilación.
- Compensador de ajuste a cero de carga por resorte
- El dispositivo de amortiguación manual minimiza la oscilación y acelera el pesaje.
- Asa de transporte integrada para transportarla fácilmente por una sala o de clase a clase.
- Capacidad: 70,5 oz 2000 g
- Legibilidad: 0,5g
Services
Tres años
Specifications
6 pulg | |
9,44 in | |
240,00 mm | |
6,29 in | |
Platos y cuencos de plástico incluidos | |
Plástico de ABS, metal, acero inoxidable | |
140,00 mm | |
Harvard Junior | |
0,500000 g | |
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Español (MX) |
15,2 cm | |
5,9 in | |
15 cm | |
160,000 mm | |
HJ2001 | |
5,51 in | |
3 años | |
2 kg (4,4 lb) | |
Báscula mecánica, HJ2001 | |
Balanza mecánica Harvard Junior™ |