Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
8.74€ - 42.10€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Octaédrico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11923574
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 8 mm |
19.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11933574
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 8 mm |
23.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12676316
|
Fisherbrand™
|
41 mm | 8 mm |
42.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11953574
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm |
30.45€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11858872
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 3 mm |
29.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11943574
|
Fisherbrand™
|
25mm | 8mm |
23.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11517782
|
Fisherbrand™
|
51 mm | 8 mm |
35.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11878872
|
Fisherbrand™
|
51 mm | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Barra agitadora magnética de uso general y estable
- Las superficies planas proporcionan una mayor acción de mezcla
- Todas tienen anillos pivotantes
- Imanes AlNiCo-V encapsulados en PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Octaédrico |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |