Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
8.37€ - 33.00€
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11577772
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
13 mm 8 mm
8.37€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11507782
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
38 mm 8 mm
19.10€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11537782
Ver documentos Promotion Details
Fisherbrand™
38 mm 9,5mm
23.25€
paquete de 10
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11547782
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
51 mm 9,5mm
26.50€
paquete de 10
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11527782
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
25 mm 9,5mm
19.30€
paquete de 10
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
11557782
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
64mm 9,5mm
33.00€
paquete de 10
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Barra agitadora magnética de uso general y estable
  • Las superficies planas proporcionan una mayor acción de mezcla
  • Todas tienen anillos pivotantes
  • Imanes AlNiCo-V encapsulados en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
10/Paq.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates