Learn More
Oakton™ Sonda de OD/temperatura para Acorn™ DO 6
Marca: Oakton™ 01X233913
354.89 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
3 ft | |
Medidor Oakton DO 6 | |
5 in | |
DO |
1 m | |
11,5 cm | |
OD/Temperatura |