Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolftaleína Complexona, pura
Catalog Number p-2367921
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2411-89-4
C32H32N2O12
636.61
MFCD00005911
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
75485
ácido 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-5-metilfenilo]-3-oxo-2-benzofurano-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2411-89-4
C32H32N2O12
636.61
MFCD00005911
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
75485
ácido 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-5-metilfenilo]-3-oxo-2-benzofurano-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein Complexone
Punto de fusión 181.0°C
Nombre de nota Pure
Índice Merck 15, 2566
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.6
Pérdida por secado 10% max. (1 g, 105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad As indicator for complexometry: Passes Test
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo