Learn More
O-(Benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-bis(tetrametileno)uronio hexafluorofosfato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976691
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS 105379-24-6
Fórmula molecular C15H20N5O·F6P
Peso molecular (g/mol) 431.32
Clave InChI XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
PubChem CID 13685355
Nombre IUPAC 1-[pirrolidin-1-io-1-ilideno(pirrolidin-1-il)metoxi]benzotriazol; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176°C
Color Blanco
Análisis elemental 40.73 to 42.81% C, 15.83 to 16.64% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.