Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Código de producto. 11584064
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
12,70 x 12,70 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
30,48 m x 50,8 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11584064
Marca: Brady™ 114856
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Color blanco
  • Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Nailon
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Para utilizar con (aplicación) Etiquetas de placas de identificación, clasificación e identificación de laboratorio, marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 a 90 °C
Grosor (métrico) 0,041 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Calibre de alambre 0
Dimensions (LxW) 25,40 x 48,26 mm
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (métrico) 22,86 mm