Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas para conexiones de columnas para GC capilar
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento.
48.84€ - 69.81€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15125256
|
Thermo Scientific™
35050458 |
Tuerca de retención, hexagonal, 1/4 pulg. (M6) para columnas capilares de cromatografía de gases | Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) y Agilent GC |
48.84€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10157514
|
Thermo Scientific™
290BT239 |
Tuerca de latón para casquillos con un 15 % de grafito/85 % de Vespel | Casquillos de grafito/Vespel |
69.81€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento. Los empalmes Thermo Scientific™ están disponibles en tres materiales diferentes (100 % grafito, 15 % grafito/85 % vespel o SilTite metal) y en varias dimensiones para adaptarse a su instrumento y al diámetro interior de la columna capilar. Utilice la tuerca que sea compatible con su empalme.
Spezifikation
Tuerca de columna capilar |